333603
6-Phenylhexanoic acid
98%
Sinônimo(s):
Benzenehexanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
p.e.
201-202 °C/24 mmHg (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2,(H,13,14)
chave InChI
JTXZPQIXIXYMDY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?