33240
2,6-Diaminopimelic acid
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
2,6-Diaminoheptanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2,6-Diaminopimelic acid, ≥95.0% (NT)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (NT)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
~295 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?