329320
Bromoform-d
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Tribromomethane-d
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
Impurezas
~1% carbon tetrabromide
índice de refração
n20/D 1.596 (lit.)
p.e.
136.5 °C (lit.)
densidade
2.906 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(Br)(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1D
chave InChI
DIKBFYAXUHHXCS-MICDWDOJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?