Documentos Principais
531219
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Tribromomethane-13C
About This Item
Fórmula linear:
13CHBr3
Número CAS:
Peso molecular:
253.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.596 (lit.)
p.e.
146-150 °C (lit.)
pf
5-8 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
chave InChI
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)