Documentos Principais
454095
Sigma-Aldrich
Acetamide-d5
99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3COND2
Número CAS:
Peso molecular:
64.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
221 °C (lit.)
pf
78-80 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2
chave InChI
DLFVBJFMPXGRIB-OMNVKBNWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)