Documentos Principais
328669
Sigma-Aldrich
Tetravinyltin
97%
Sinônimo(s):
Stannane, Tetraethenylstannane, Tetrakis(ethenyl)stannane
About This Item
Fórmula linear:
Sn(CH=CH2)4
Número CAS:
Peso molecular:
226.89
Beilstein:
3535492
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: tin
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
160-163 °C (lit.)
densidade
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/4C2H3.Sn/c4*1-2;/h4*1H,2H2;
chave InChI
MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)