grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
234-238 °C (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
chave InChI
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?