310115
Phosphorus trichloride
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Phosphorus(III) chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
densidade de vapor
4.75 (vs air)
pressão de vapor
100 mmHg ( 20 °C)
125 mmHg ( 25 °C)
385 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5148 (lit.)
p.e.
74-78 °C (lit.)
pf
−112 °C (lit.)
densidade
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
chave InChI
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?