Documentos Principais
307297
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-chloropropyl)methylsilane
98%
Sinônimo(s):
(3-Chloropropyl)methyldichlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)3Si(CH3)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
191.56
Beilstein:
1736034
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
80 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
UCJHMXXKIKBHQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Synthetic precursor to enoxysilacyclobutanes.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 116, 7026-7026 (1994)