Key Documents
303305
Sigma-Aldrich
Bromodimethylborane
Sinônimo(s):
Dimethylboron bromide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2BBr
Número CAS:
Peso molecular:
120.78
Beilstein:
1730828
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
10.4 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
pb
31-32 °C (lit.)
pf
−129 °C (lit.)
densidade
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CB(C)Br
InChI
1S/C2H6BBr/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
ABQPEYRVNHDPIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tetrahedron Letters, 28, 2225-2225 (1987)
Synlett, 171-171 (1991)
Tetrahedron, 48, 5831-5831 (1992)
D R Kodali
Journal of lipid research, 28(4), 464-469 (1987-04-01)
Optically active 1- or 3-acyl-sn-glycerols were synthesized from 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols, respectively. The 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols were condensed with appropriate long saturated or unsaturated fatty acids and the resulting acyl isopropylidene compounds were treated with dimethylboronbromide at - 50 degrees