Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
141-142 °C/745 mmHg (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cncs1
InChI
1S/C4H5NS/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3
chave InChI
RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?