Documentos Principais
302112
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-L-prolinol
99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-1-Benzylpyrrolidine-2-methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
191.27
Beilstein:
3663640
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −72.7°, neat
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
115-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-10-12-7-4-8-13(12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
chave InChI
ZAIQBJPTOXDDKA-LBPRGKRZSA-N
Aplicação
Precursor in the synthesis of proline-derived homochiral amine oxides. Starting material for enantiomerically pure 3-hydroxypiperidine, a structural feature present in many natural products.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cossy, J. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 549-549 (1995)
O'Neil, I.A. et al.
Synlett, 617-617 (1995)