Documentos Principais
298611
Sigma-Aldrich
Tetradecanophenone
95%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO(CH2)12CH3
Número CAS:
Peso molecular:
288.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
95%
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
212 °C/12 mmHg (lit.)
pf
46-52 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-18-20(21)19-16-13-12-14-17-19/h12-14,16-17H,2-11,15,18H2,1H3
chave InChI
LXUIUVLDNRQBQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Separation of dodecanophenone (C18), tetradecanophenone (C20), hexadecanophenone (C22) and octadecanophenone has been achieved by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Separation of very hydrophobic compounds by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Ahuja ES and Foley JP.
Journal of Chromatography A, 680(1), 73-83 (1994)