296961
Lithium diisopropylamide
10 wt. % suspension in hexanes
Sinônimo(s):
LDA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
concentração
10 wt. % suspension in hexanes
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
chave InChI
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup