Documentos Principais
296759
Sigma-Aldrich
Iodomethane-12C,d3
99.9 atom % 12C, 98 atom % D, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Methyl-12C,d3 iodide
About This Item
Fórmula linear:
12CD3I
Número CAS:
Peso molecular:
144.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pressão de vapor
22.83 psi ( 55 °C)
6.66 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
descrição
13C-depleted
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
contém
copper as stabilizer
p.e.
42 °C (lit.)
pf
-66.5 °C (lit.)
densidade
2.330 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
I[12C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0D3
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-GIOFAXNUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)