Documentos Principais
296007
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3-amine hydrochloride
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CD3NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
71.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3;
chave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-SPZGMPHYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)