About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
219.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
130-132 °C (lit.)
solubilidade
soluble 50 mg/mL, clear, red to red-brown (ethanol:CHCl3 (1:1))
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)c(c1)\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3OS/c1-7-2-3-9(14)8(6-7)12-13-10-11-4-5-15-10/h2-6,14H,1H3/b13-12+
chave InChI
MZRKINSTWYZJLV-OUKQBFOZSA-N
Aplicação
2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol is a heterocyclic azo-dye2, has been used:
- as iron binding ligand during determination of iron speciation in seawater by cathodic stripping voltammetry
- in spectrophotometric determination of vanadium, titanium, lead, indium and nickel
- as as a spectrophotometric reagent in the determination of uranium in mine drainage water samples
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Determination of Iron Speciation by Cathodic Stripping Voltammetry in Seawater Using the Competing Ligand 2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol (TAC).
Croot PL and Johansson M.
Electroanalysis, 12(8), 565-576 (2000)
Spectrophotometric determination of uranium using 2-(2-thiazolylazo)-p-cresol (TAC) in the presence of surfactants.
Teixeira LSG, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 10(6), 519-522 (1999)