About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CN
Número CAS:
Peso molecular:
139.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
84-86 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)cc(c1)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
chave InChI
CQXZSEXZQVKCHW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The vibrational wavenumbers, geometry and various thermodynamic parameters were studied for 3,5-difluorobenzonitrile.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
V K Rastogi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 58(9), 1987-2004 (2002-08-08)
Geometry, vibrational wavenumbers and several thermodynamic parameters were calculated using ab initio quantum chemical methods for the 3,5-difluorobenzonitrile molecule. The results were compared with the experimental values. With the help of three specific scaling procedures, the observed vibrational wavenumbers in
Mounggon Kim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(7), 1829-1834 (2018-11-27)
Molecular design principles of thermally activated delayed fluorescent (TADF) emitters having a high quantum efficiency and a color tuning capability was investigated by synthesizing three TADF emitters with donors at different positions of a benzonitrile acceptor. The position rendering a