289868
Methylphosphonic acid
98%
Sinônimo(s):
MPA
Ensaio
98%
forma
solid
pf
105-107 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
chave InChI
YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALPP(250)
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 200 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)