288217
Triphenylgermanium chloride
99%
Sinônimo(s):
Chlorotriphenylgermane, Triphenylchlorogermane
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
285 °C/12 mmHg (lit.)
pf
114-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ge](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15ClGe/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
ONQMBYVVEVFYRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?