282219
Benz[g]isoquinoline-5,10-dione
99%
Sinônimo(s):
2-Aza-9,10-anthraquinone
Ensaio
99%
pf
178-180 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3cnccc13
InChI
1S/C13H7NO2/c15-12-8-3-1-2-4-9(8)13(16)11-7-14-6-5-10(11)12/h1-7H
chave InChI
ZLLVUAAESHIVAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)