281972
3-Chloro-2-methyl-1-propene
contains ~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer, 98%
Sinônimo(s):
β-Methallyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.12 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
102 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
899 °F
contém
~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer
Lim. expl.
9.3 %
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
71-72 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
chave InChI
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?