About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
141-146 °C/4 mmHg (lit.)
pf
47-50 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2
chave InChI
PWZWTSYUZQZFKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Nitrophenethyl alcohol has been employed as substrate to engineer nitrobenzene dioxygenase for the production of the highly potent antioxidant, hydroxytyrosol.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Kalia Bernath-Levin et al.
Applied microbiology and biotechnology, 98(11), 4975-4985 (2014-01-28)
Nitrobenzene dioxygenase (NBDO) is known to add both atoms of molecular oxygen to the aromatic ring of nitrobenzene to form catechol. It is assembled by four subunits of which the alpha subunit is responsible for catalysis. As an oxidizing enzyme