Documentos Principais
279951
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H7(=O)2
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Beilstein:
1099692
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
126-130 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione has been used in the synthesis of:
  • racemic (±)-fawcettimine
  • 3,6-dimethyl-2-phenylsulfanyl-3,5,6,7-tetrahydro-2H-benzofuran-4-one
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Total synthesis of (+)-fawcettimine.
Xin Linghu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(40), 7671-7673 (2007-08-31)
Ceric ammonium nitrate (CAN)-mediated oxidative cycloaddition of 1, 3-dicarbonyls to vinyl sulfides. Application to the synthesis of evodone and avicequinone-B.
Lee YR, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(10), 1477-1480 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
279951-1G
279951-5G4061826211489