Documentos Principais
539880
Sigma-Aldrich
5-[4-(Methoxyphenyl)]-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4C6H7(O)2
Número CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
179.5-183.5 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C13H14O3/c1-16-13-4-2-9(3-5-13)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
chave InChI
AHYCBDWPHFFKFK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)