279463
Dimethyl-d6-amine hydrochloride
99 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated dimethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
≥99% (ion chromatography)
Formulário
solid
pf
170-173 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
chave InChI
IQDGSYLLQPDQDV-TXHXQZCNSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?