Documentos Principais
267988
Sigma-Aldrich
Isodrine
Sinônimo(s):
1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo,endo-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8Cl6
Número CAS:
Peso molecular:
364.91
Beilstein:
2509251
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
239-241 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C3CC(C=C3)[C@]1([H])[C@]4(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]2(Cl)C4(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+,10-,11+
chave InChI
QBYJBZPUGVGKQQ-DIFDVCDBSA-N
Descrição geral
Isodrine has rigid molecules with two double bonds facing each other closely that represents the simplest laticyclic conjugated system. The through space interaction in isodrine was studied.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Laticyclic conjugated double bonds within the framework of oligocondensed bicyclo [2.2. 2] octenes.
Grimme W, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1893-1900 (1998)