Documentos Principais
26630
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene
≥99.0%
Sinônimo(s):
2-Chloro-p-xylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
140.61
Beilstein:
2040349
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.524
p.e.
186 °C (lit.)
pf
2 °C (lit.)
2-3 °C
densidade
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
KZNRNQGTVRTDPN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)