261939
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane
97%
Sinônimo(s):
DMPE, Dimethyl-2-(dimethylphosphino)ethylphosphine, Ethylenebis(dimethylphosphine)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
p.e.
180 °C (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CP(C)CCP(C)C
InChI
1S/C6H16P2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?