257834
Pentacosafluoro-1-iodododecane
97%
Sinônimo(s):
1-Iodoperfluorododecane, Perfluorododecyl iodide
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
108-110 °C/18 mmHg (lit.)
pf
95-98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C12F25I/c13-1(14,3(17,18)5(21,22)7(25,26)9(29,30)11(33,34)35)2(15,16)4(19,20)6(23,24)8(27,28)10(31,32)12(36,37)38
chave InChI
WBYCUETVRCXUPE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?