256145
2-Ethylacrolein
contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
2-Ethylpropenal, 2-Methylenebutyraldehyde
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
contém
hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
92-93 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can also be used as a reactant:
- In the total synthesis of (±)-tabersonine, an indole alkaloid of the Aspidosperma family.
- To prepare 2-ethylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde via enantioselective Diels-Alder reaction with cyclopentadiene in the presence of chiral Lewis acid catalyst.
- To synthesize diethyl 5-ethyl-2,3-pyridinedicarboxylate by reacting with 2-chloro-3-oxo-succinic acid diethyl ester using ammonium acetate as a catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?