255068
Tris(methylthio)methane
98%
Sinônimo(s):
Trimethyl trithioorthoformate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.577 (lit.)
p.e.
102 °C/15 mmHg (lit.)
225-227 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSC(SC)SC
InChI
1S/C4H10S3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
chave InChI
YFMZQCCTZUJXEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- (−)-nephrosteranic acid and (−)-roccellaric acid
- (4R,5R)-5-({[1-(tert-butyl)-1,1-diphenylsilyl]oxy}methyl)4-[tri(methylthio)methyl]tetrahydro-furan-2-one
- terminal difluoromethylenes
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?