254886
6,7-Dimethoxycoumarin
98%
Sinônimo(s):
6,7-Dimethylesculetin, O-Methylisoscopoletin, O-Methylscopoletin, Aesculetin dimethyl ether, Escoparone, Esculetin 6,7-dimethyl ether, Scoparone, Scopoletin methyl ether
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
143-145 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1OC
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-9-5-7-3-4-11(12)15-8(7)6-10(9)14-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
GUAFOGOEJLSQBT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?