Documentos Principais
253693
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.6254 (lit.)
densidade
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isothiocyanate
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
chave InChI
OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Fluorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of acylthiosemicarbazides.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New Heterocyclic Compounds from 1, 2, 4-triazole and 1, 3, 4-thiadiazole Class Having Diphenylsulfone and 2-fluorophenyl Fragments.
Barbuceanu S-F, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 62, 308-312 (2011)
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use