248401
Magnesium methyl carbonate solution
2.0 M in DMF
Sinônimo(s):
MMC, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, Stile’s reagent
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Formulário
liquid
concentração
2.0 M in DMF
densidade
1.103 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
chave InChI
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger-Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?