Documentos Principais
246751
Sigma-Aldrich
Polyethylenimine on silica gel
powder, 40-200 mesh
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
tamanho de partícula
40-200 mesh
cadeia de caracteres SMILES
O[SiH3].C1CN1
InChI
1S/C2H5N.H4OSi/c1-2-3-1;1-2/h3H,1-2H2;1H,2H3
chave InChI
BPDVQMZCNJKUAI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ion-exchange resin
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
246751-10ML4061838110985
246751-50ML