242306
Allyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
2-Propen-1-yl chloroformate, Allyloxycarbonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Allyl chloroformate, 97%
pressão de vapor
3.67 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
~27 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.134 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCC=C
InChI
1S/C4H5ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2H,1,3H2
chave InChI
CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Histones and their analogs.
- Alloc-TL monomer (N-(allyloxy)carbonylhomocysteine thiolactone) from cyclic thioester (d,l-homocysteine thiolactonehydrochloride).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?