240907
Trimethyl phosphite
≥99%
Sinônimo(s):
Methyl phosphite, P(OMe)3, Trimethoxyphosphine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
111-112 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
chave InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?