Documentos Principais
237337
Sigma-Aldrich
2-Propylaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
p.e.
222-224 °C (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7H,2,5,10H2,1H3
chave InChI
WKURVXXDGMYSDP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Electropolymerization of 2-propylaniline in highly acidic medium yields poly(2-propylaniline) film. Polymerization and intercalation of 2-propylaniline into iron (III) oxychloride via in situ polymerization/intercalation process has been reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
In situ polymerization/intercalation of substituted anilines into iron (III) oxychloride.
Scully SF, et al.
Solid State Ionics, 181(19), 933-938 (2010)
Poly (2-propylaniline): an electroactive polymer, soluble in organic medium in the reduced state.
Bidan G, et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 271(1), 59-68 (1989)