236454
Metil 2-aminobenzoato
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Metil antranilato
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
986 °F
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
pb
256 °C (lit.)
pf
24 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
densidade
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
chave InChI
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
262.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
128 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?