242977
Ethyl 2-aminobenzoate
≥99%
Sinônimo(s):
Ethyl anthranilate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.7 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.564 (lit.)
p.e.
129-130 °C/9 mmHg (lit.)
pf
13-15 °C (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2,10H2,1H3
chave InChI
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
242977-100G | 4061825595962 |
242977-500G | |
242977-5G |