Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
crystals or chunks
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to brown
pf
≥42 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,9H2,1H3
chave InChI
VZDNXXPBYLGWOS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)