229814
Potassium fluoride
≥99.97% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.97% trace metals basis
forma
powder and chunks
Impurezas
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
858 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?