229504
Cadmium carbonate
powder and chunks, ≥99.996% trace metals basis
Sinônimo(s):
Otavite
About This Item
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.996% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezas
≤40.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidade
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
densidade
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs,Kidney,Bone
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?