289140
Cadmium carbonate
powder, 98%
Sinônimo(s):
Otavite
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
pf
500 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
densidade
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs,Kidney,Bone
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
289140-500G | 4061826276365 |
289140-100G | 4061826276266 |