Documentos Principais
227471
Sigma-Aldrich
Amyl acetate, mixture of isomers
Mixture of 2-methylbutyl acetate and n-pentyl acetate, 99%
Sinônimo(s):
Pentyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.402
densidade
0.876 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCOC(C)=O.CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/2C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8;1-3-4-5-6-9-7(2)8/h6H,4-5H2,1-3H3;3-6H2,1-2H3
chave InChI
LSUIXWQPOJYELL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Amyl acetate is an olfactant. The sensitivity of rat pups towards amyl acetate was studied.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ontogeny of olfaction: development of the rats' sensitivity to urine and amyl acetate.
J R Alberts et al.
Physiology & behavior, 24(5), 965-970 (1980-05-01)