227366
Fast Corinth V zinc chloride double salt
Dye content ≥90 %
Sinônimo(s):
Azoic Diazo Component 39, Azoic Diazo No. 39
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, ≥90%
pf
147 °C (dec.) (lit.)
λmax
356 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥10000 at 335-375 nm in ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zn--](Cl)(Cl)Cl.COc1cc(\N=N\c2ccc(C)cc2[N+]([O-])=O)c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(\N=N\c4ccc(C)cc4[N+]([O-])=O)c(C)cc3[N+]#N
InChI
1S/2C15H14N5O3.4ClH.Zn/c2*1-9-4-5-11(14(6-9)20(21)22)18-19-12-8-15(23-3)13(17-16)7-10(12)2;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4/b2*19-18+;;;;;
chave InChI
VUFIPLOIANLIBR-BKZLANPUSA-J
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Self-react. C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?