Key Documents
225959
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide ethyl etherate
99%
Sinônimo(s):
Dibromo(1,1′-oxybis(ethane))magnesium, Dibromo(diethyl ether)magnesium, Magnesium bromide diethyl etherate, Magnesium bromide etherate
About This Item
Fórmula linear:
MgBr2 · O(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
258.23
Beilstein:
4937320
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]Br.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.2BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Magnesium bromide ethyl etherate can be used as a reagent:
  • In the Lewis acid-catalyzed Diels-Alder reactions.
  • For the conversion of aromatic aldehydes into alcohols and carboxylic acids via Cannizzaro reaction.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tetrahedron Asymmetry, 2, 1193-1193 (1991)
Room-temperature Cannizzaro reaction under mild conditions facilitated by magnesium bromide ethyl etherate and triethylamine
Abaee M, et al.
Organic Letters, 7, 5893-5895 (2005)