Documentos Principais
216844
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide hexahydrate
99%
Sinônimo(s):
Magnesium dibromide hexahydrate
About This Item
Fórmula linear:
MgBr2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
292.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
crystals and lumps
densidade
2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Magnesium bromide hexahydrate is a white crystalline solid used in the field of catalysis and energy storage devices.
Aplicação
Magnesium bromide hexahydrate can be used:
  • As a catalyst to synthesize dihydropyrimidines via a one-pot Biginelli reaction.
  • As an electrolyte and active bromine source for electrochemica loxidation of sec-alcohols.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)