225193
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
98%
Sinônimo(s):
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
grupo funcional
nitro
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?